Learn More
Whirl-Pak™ Sachets pour échantillons de taille géante Whirl-Pak™
GREENER_CHOICE
Code produit. p-4390650 Tous les produits Whirl-Pak Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
38 x 25.4 cm (15 x 10 in)
50,8 x 25,4 cm (20 x 10 po)
50,8 x 38 cm (20 x 15 po)
Capacité (impériale):
92 oz.
123 oz
200 ml (184 oz)
Capacité (métrique):
2721 ml
3637 ml
5441 ml
Conditionnement:
100 pièces
250 pièces
Code produit. 11731796
Marque: Whirl-Pak™ B01445WA
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La bande inscriptible blanche facilite et rend plus pratique l’identification des échantillons.
Les sachets extra-larges conviennent parfaitement aux gros échantillons et éliminent le processus nécessaire de réduction de l’échantillon en plus petits morceaux
  • La languette de fermeture comporte un fil rond et un fil plat pour s’assurer que le sachet est bien fermé
  • Repliez la languette hermétiquement 4 à 5 fois à la fermeture
  • Les mesures de volume sont approximatives
  • La bande d’écriture blanche facilite l’identification des échantillons et la rend plus pratique
  • La finition de type papier élimine les traînées d’encre et fournit une surface pour tout instrument d’écriture
  • Stérilisé
Remarque
  • Ne doivent pas être utilisés à des températures supérieures à 82°C.
  • Les sachets peuvent être congelés à n’importe quelle température, même à l’azote liquide
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 92 oz.
Capacité (métrique) 2721 ml
Type de bouchon Attache de fermeture
Couleur Clear
Jetable Single-use
À utiliser avec (application) Permet d’accueillir des échantillons de grande taille et d’éliminer la réduction en petits morceaux
Comprend Bande d’écriture blanche
Matériau Polyéthylène
Stérilité Stérile
Épaisseur (métrique) 0,102 mm
Volume plein 92 oz.
Sans latex Oui
Nb par paquet 250/Pk.
Conditionnement externe Cardboard
Conditionnement interne protecteur Plastic
Quantité 250/boîte
Méthode de stérilisation Ethylene Oxide Gas
Plage de températures (impériale) -320°F to +180°F
Plage de températures (métrique) -196°C to +82°C
Épaisseur (impériale) 4 mil
Dimensions (L x l) 38 x 25.4 cm (15 x 10 in)
Longueur (impériale) 15 in
Longueur (métrique) 38 cm
Largeur (impériale) 10 in
Largeur (métrique) 25.4 cm
Type de produit Sachet pour échantillons de taille géante