Learn More
Whirl-Pak™ Sachets pour échantillons de taille géante Whirl-Pak™
Tous les produits Whirl-Pak Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
38 x 25.4 cm (15 x 10 in)
50,8 x 25,4 cm (20 x 10 po)
50,8 x 38 cm (20 x 15 po)
Capacité (impériale):
92 oz.
123 oz
200 ml (184 oz)
Capacité (métrique):
2721 ml
3637 ml
5441 ml
Conditionnement:
100 pièces
250 pièces
Description
Les sachets extra-larges conviennent parfaitement aux gros échantillons et éliminent le processus nécessaire de réduction de l’échantillon en plus petits morceaux
- La languette de fermeture comporte un fil rond et un fil plat pour s’assurer que le sachet est bien fermé
- Repliez la languette hermétiquement 4 à 5 fois à la fermeture
- Les mesures de volume sont approximatives
- La bande d’écriture blanche facilite l’identification des échantillons et la rend plus pratique
- La finition de type papier élimine les traînées d’encre et fournit une surface pour tout instrument d’écriture
- Stérilisé
Remarque
- Ne doivent pas être utilisés à des températures supérieures à 82°C.
- Les sachets peuvent être congelés à n’importe quelle température, même à l’azote liquide
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Capacité (impériale) | 123 oz |
| Capacité (métrique) | 3637 ml |
| Type de bouchon | Attache de fermeture |
| Couleur | Clear |
| Jetable | Single-use |
| À utiliser avec (application) | Permet d’accueillir des échantillons de grande taille et d’éliminer la réduction en petits morceaux |
| Comprend | Bande d’écriture blanche |
| Matériau | Polyéthylène |
| Stérilité | Stérile |
| Afficher plus |