Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Wide-Mouth Bottles with Ground Glass Stoppers
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
500 mL
Description
- Col large idéal pour les solides et les liquides visqueux
- Faciles à nettoyer
- Autoclavables
Spécification
Spécification
Capacité | 3,3 oz, 100 ml |
Capacité (métrique) | 100 mL |
Capacité (impériale) | 3,3 oz. |
Couleur | Transparent |
Diamètre (impériale) | 2,1 in |
Matériau | Verre borosilicaté |
Hauteur (métrique) | 110 mm |
Type de produit | Flacon à col large |
Hauteur (impériale) | 4,3 in |
Taille du bouchon | 29/22 mm |