Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Wide-Mouth Bottles with Ground Glass Stoppers
Code produit. 12402491 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
500 mL
Borosilicate glass bottle and stopper features no-drip pour lip. Ground glass stopper fits securely to prevent contamination
  • Col large idéal pour les solides et les liquides visqueux
  • Faciles à nettoyer
  • Autoclavables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 16 oz, 500 ml
Capacité (métrique) 500 mL
Capacité (impériale) 16 oz.
Couleur Transparent
Diamètre (impériale) 3,5 in
Matériau Verre borosilicaté
Hauteur (métrique) 175 mm
Type de produit Flacon à col large
Hauteur (impériale) 6,8 in
Taille du bouchon 45/27 mm
Diamètre (métrique) 89 mm
Type de bouchon Bouchon