Learn More
DWK Life Sciences Bouchons à vis en PP blancs Wheaton™ avec joint en silicone / PTFE pour flacons E-Z Ex-Traction™
Click to view available options
Finition de col:
13-425
15-425
22-400
24-400
Nbre par carton:
100/boîte
1000/boîte
250/boîte
500/boîte
Nb par paquet:
100/boîte
1000/boîte
250/boîte
500/boîte
Description
- Autoclavables
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Couleur | Blanc |
Matériau | PP |
Nbre par carton | 250/boîte |
Nb par paquet | 250/boîte |
Finition de col | 13-425 |
Certifications/Conformité | ISO 9001 |
Autoclavable | Autoclavable |
À utiliser avec (équipement) | Flacon de 2 et 4 ml |
Joint de fermeture | PTFE / silicone |