Learn More
DWK Life Sciences Bouchons en PP blanc avec joints en polyéthylène expansé revêtu de PTFE Wheaton™
Code produit. p-3207822 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Finition de col:
20-400
22-400
24-400
28-400
33-400
38-400
43-400
45-400
48-400
53-400
58-400
63-400
70-400
89-400
Matériau de revêtement:
Mousse de polyéthylène
PTFE / PE
Matériau:
En PP
PP
PP, PTFE
Nbre par carton:
144/boîte
48/boîte
72/boîte
Conditionnement:
144 pièces
48 pièces
72 pièces
Code produit. 11784219
Marque: DWK Life Sciences 239229
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Excellent pour les échantillons prélevés sur le terrain, les réactifs pharmaceutiques et de diagnostic
  • Le revêtement en PE expansé revêtu de PTFE offre une résistance aux produits chimiques
  • La mousse de PE fournit des propriétés de compressibilité et d’étanchéité
  • Adapté aux produits chimiques de haute pureté, aux acides et aux solvants forts
  • Pour une utilisation avec des flacons en verre
  • En PP
  • Bouchon à vis
  • Blanc
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Blanc
Matériau En PP
Nbre par carton 144/boîte
Matériau de revêtement PTFE / PE
Finition de col 20-400
Certifications/Conformité ISO 9001
À utiliser avec (équipement) Bouteille ou flacon en verre