Learn More
DWK Life Sciences Bouchons en PP blancs avec joints en LDPE / expansé Wheaton™
Code produit. 10210332 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Finition de col:
15-415
20-410
24-400
24-410
28-400
28-410
33-400
33-430
Joint de fermeture:
Mousse de polyéthylène
Mousse / PEBD
Pour le stockage général et les applications de conditionnement
  • Joint en mousse de polyéthylène
  • Excellente barrière aux solutions aqueuses
  • Étanchéité permanente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Blanc
Matériau PP
Nbre par carton 200/boîte
Finition de col 24-400
Certifications/Conformité ISO 9001
À utiliser avec (équipement) Bouteille ou flacon en verre
Joint de fermeture Mousse de polyéthylène