missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Wheaton™ Viton™ Tubing Assemblies

Resistant to oils, chemicals, weather-related aging and ozone

Marque:  DWK Life Sciences 374319

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 12461531

  • 390.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 02-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Pour pompes péristaltiques Unispense

  • Le matériau conserve ses bonnes propriétés de résistance mécanique et chimique à des températures extrêmement élevées mieux que tout autre élastomère connu
  • L'ensemble de tubulures se compose de sections de silicone de 5 pieds (1,5 m) ou de tubulures FKM d'une épaisseur de paroi de 2,3 mm et de poids en verre borosilicaté à une extrémité et buse d’administration en PP sur l’autre extrémité

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

31/100 po
Viton
150 cm
2,3 mm
Pompe péristaltique Unispense™
Ensemble de tubulures
8 mm
4,92 ft
0,09 in
Pompe péristaltique Unispense™
Poids en verre borosilicaté à une extrémité et buse d’administration en PP sur l’autre extrémité
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis