Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Viton™ Tubing Assemblies
Resistant to oils, chemicals, weather-related aging and ozone
Marque:  DWK Life Sciences 374318
Code produit. 12451531
  • 282.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 24-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Pour pompes péristaltiques Unispense
  • Le matériau conserve ses bonnes propriétés de résistance mécanique et chimique à des températures extrêmement élevées mieux que tout autre élastomère connu
  • L'ensemble de tubulures se compose de sections de silicone de 5 pieds (1,5 m) ou de tubulures FKM d'une épaisseur de paroi de 2,3 mm et de poids en verre borosilicaté à une extrémité et buse d’administration en PP sur l’autre extrémité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
23/100 po
Viton
150 cm
2,3 mm
Pompe péristaltique Unispense™
Ensemble de tubulures
6 mm
4,92 ft
0,09 in
Pompe péristaltique Unispense™
Poids en verre borosilicaté à une extrémité et buse d’administration en PP sur l’autre extrémité