Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ V Vial™ avec finition supérieure sertie ; pas de bouchons
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volume (métrique):
0,1 mL
0,3 ml
1 ml
2 ml
3 ml
5 ml
Hauteur (métrique):
32 mm
40 mm
41 mm
46 mm
61 mm
Diamètre (métrique) externe:
12 mm
13 mm
20 mm
Volume (impérial):
0,027 dr.
0,1 dr.
0,5 dr.
0.3 dr
0.8 dr
1,4 dr.
missing translation for 'unitSize'
12 pièces
Description
Idéal pour les réactions à petite échelle, la centrifugation, le stockage, l’emballage et l’expédition d’échantillons vitaux.
- Non gradués
- Les flacons transparents sont fabriqués en verre borosilicaté à faible taux d’extraction Wheaton-33™
- Les fonds intérieurs coniques sont conçus pour fournir un drainage descendant total pour une récupération maximale d’échantillon
Order Info
Les bouchons sont vendus séparément.
Specifications
Specifications
| Diamètre (impériale) interne | 0,196 in |
| Diamètre (métrique) interne | 5 mm |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 12 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté (pour faibles substances extractibles) |
| Volume (métrique) | 0,3 ml |
| À utiliser avec (application) | Utilisé pour les réactions à petite échelle, la centrifugation, le stockage, l’emballage et l’expédition d’échantillons vitaux |
| Graduée | Non |
| Modèle | V conique |
| Volume (impérial) | 0,1 dr. |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction