Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ V Vial™ avec finition supérieure sertie ; pas de bouchons
Product Code. 12643365 Shop All Wheaton Science Products Products
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 mL
0,3 ml
1 ml
2 ml
3 ml
5 ml
Hauteur (métrique):
32 mm
40 mm
41 mm
46 mm
61 mm
Diamètre (métrique) externe:
12 mm
13 mm
20 mm
Volume (impérial):
0,027 dr.
0,1 dr.
0,5 dr.
0.3 dr
0.8 dr
1,4 dr.
Unit Size:
12 pièces
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12643365
Brand: DWK Life Sciences W986214NG
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Idéal pour les réactions à petite échelle, la centrifugation, le stockage, l’emballage et l’expédition d’échantillons vitaux.
  • Non gradués
  • Les flacons transparents sont fabriqués en verre borosilicaté à faible taux d’extraction Wheaton-33™
  • Les fonds intérieurs coniques sont conçus pour fournir un drainage descendant total pour une récupération maximale d’échantillon
Order Info
Les bouchons sont vendus séparément.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 13 mm
Matériau Verre borosilicaté à faible taux d’extraction
Volume (métrique) 1 ml
À utiliser avec (application) Utilisés pour les réactions à petite échelle, la centrifugation, le stockage, le conditionnement et l’expédition d’échantillons vitaux
Graduée Non
Modèle Conique, en V
Volume (impérial) 0.3 dr
Gamme de produits Wheaton
Volume (métrique) total 1 mL
Matériau du bouchon Verre borosilicaté
Type de bouchon Bouchon à sertir
Hauteur (métrique) 41 mm
Certifications/Conformité USP type I, ASTM E 438, type I, classe A
Type Flacon en V avec bouchon à sertir
Taille du bouchon 13 mm