Learn More
DWK Life Sciences Joints déchirables en aluminium sans revêtement Wheaton™
Le joint déchirable peut être retiré complètement, permettant le versement du contenu depuis le flacon
Marque: DWK Life Sciences 224197-01
136.95 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21692" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Le joint déchirable peut être retiré complètement, permettant le versement du contenu depuis le flacon
- Aluminium
- Non revêtus
Spécification
Naturel | |
1000/carton | |
30 mm |
Aluminium | |
Capsule Tear-off |