Learn More
DWK Life Sciences Joints avec opercule en aluminium sans revêtement Wheaton™
Le joint avec opercule expose le bouchon pour une récupération de l’échantillon avec une seringue
Marque: DWK Life Sciences 224176-07
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Non revêtus
- Type de bouchon : Joint
Spécification
Vert | |
1000/carton | |
11 mm |
Aluminium | |
Avec opercule |