Learn More
DWK Life Sciences Joints avec opercule en aluminium sans revêtement Wheaton™
GREENER_CHOICE
Le joint avec opercule expose le bouchon pour une récupération de l’échantillon avec une seringue
Marque:  DWK Life Sciences 224177-01
143.73 EUR valable jusqu'au 2025-03-14
Utilisez le code promo "24142" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11865303
  • 159.00€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 11-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Non revêtus
  • Type de bouchon : Joint
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Naturel
1000/carton
13 mm
Aluminium
Haut ouvert