Learn More
DWK Life Sciences Joints avec opercule en aluminium sans revêtement Wheaton™
GREENER_CHOICE
Le joint avec opercule expose le bouchon pour une récupération de l’échantillon avec une seringue
Marque:  DWK Life Sciences 224178-07
163.54 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11708779
  • 427.00€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 11-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Non revêtus
  • Type de bouchon : Joint
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Vert
1000/carton
20 mm
Aluminium
Haut ouvert