Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Sub Surface Grab Sampler II
For accessing fluid flow in deep manholes and hard-to-reach subsurface sampling areas
Marque:  DWK Life Sciences 990450
Code produit. 12407371
  • 1565.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Includes: Flacon d’échantillon à col étroit de 1 000 ml avec bouchon revêtu de PTFE
Description
Description
For accessing fluid flow in deep manholes and hard-to-reach subsurface sampling areas
  • Se compose d’une tête en polypropylène inerte avec raccords en acier inox et un ensemble de pôles en aluminium avec une finition en alodine doré
  • Le câble situé en haut de la poignée soulève le piston à ressort de l’ouverture du flacon et permet au liquide de pénétrer dans quatre trous de 15,9 mm (0,625 in) de diamètre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Échantillonneur de sous-surface
Polypropylène
1 000 ml
EPA
5,49 m
Flacon d’échantillon à col étroit de 1 000 ml, bouchon
33,8 oz.
Alodine doré
18 ft