Learn More
DWK Life Sciences Bouchons Wheaton™ pour flacons et bouteilles de sérum : Bouchon col droit
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Couleur:
Gris
Rouge
Matériau:
Caoutchouc
Caoutchouc butyl
Caoutchouc isoprène
Diamètre (métrique):
13 mm
30mm
20 cm
Conditionnement:
1000 pièces
Description
- Les bouchons de type bride sont fixés avec des joints sertis d’aluminium
- Les bouchons à fente et à trois broches sont destinés aux applications de lyophilisation
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) interne | 3cm |
| Diamètre (métrique) | 30mm |
| À utiliser avec (équipement) | Compatible avec un diamètre interne de 1,5cm et un diamètre externe de 3cm d’ouverture de bouteilles et de flacons de sérum |
| Dureté | 40 Duromètre |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Rouge |
| Diameter (Metric) Bottom | 15mm |
| Matériau | Caoutchouc |
| Type de produit | Bouchon col droit |