Learn More
DWK Life Sciences Bouchons Wheaton™ pour flacons et bouteilles de sérum : Bouchons à 2 pieds
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Type de produit:
Bouchon de lyophilisation à 2 pattes ; caoutchouc butyle
Bouchon de lyophilisation à 2 pattes ; mélange chlorobutyle-isoprène
Type de bouchon droit ; caoutchouc
Matériau:
Caoutchouc
Caoutchouc butyl
Mélange chlorobutyle-isoprène
Conditionnement:
1000 pièces
Description
Fermeture hermétique
- Les bouchons à col droit de type bride sont fixés avec des joints sertis d’aluminium (06-406-11B)
- Les bouchons à trois broches sont destinés aux applications de lyophilisation (06-447E, 06-451-56)
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) interne | 1,3 mm |
| Diamètre (métrique) | 20 mm |
| À utiliser avec (application) | Ne convient pas à la lyophilisation |
| À utiliser avec (équipement) | Compatible avec un diamètre interne de 1,3 mm et un diamètre externe de 20 cm d’ouverture de bouteilles et de flacons de sérum |
| Dureté | 45 Duromètre |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Rouge |
| Diameter (Metric) Bottom | 13 mm |
| Matériau | Caoutchouc |
| Type de produit | Type de bouchon droit ; caoutchouc |