Learn More
DWK Life Sciences Bouchons Wheaton™ pour flacons et bouteilles de sérum : Bouchon à manchon
Fermeture hermétique
Marque:  DWK Life Sciences 224100-060
Code produit. 11798919
  • 667.00€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 26-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Les bouchons de type bride sont fixés avec des joints sertis d’aluminium
  • Les bouchons à fente et à trois broches sont destinés aux applications de lyophilisation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
1,3 cm
Applications de plusieurs perforations
40 Duromètre
Rouge
Caoutchouc
11 mm
Compatible avec un diamètre interne de 0,7 cm et un diamètre externe de 1,3 cm d’ouverture de bouteilles et de flacons de sérum
Autoclavable
5 mm
Bouchon à manchon