Learn More
DWK Life Sciences Bouchons Wheaton™ pour flacons et bouteilles de sérum : Bouchon à manchon
Fermeture hermétique
Marque:  DWK Life Sciences 224100-161
Code produit. 11708929
  • 564.00€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 22-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Les bouchons de type bride sont fixés avec des joints sertis d’aluminium
  • Les bouchons à fente et à trois broches sont destinés aux applications de lyophilisation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
2cm
Applications de plusieurs perforations
40 Duromètre
Rouge
Caoutchouc
20 mm
Compatible avec un diamètre interne de 1,3 cm et un diamètre externe de 2 cm d’ouverture de bouteilles et de flacons de sérum
Autoclavable
13 mm
Bouchon à manchon