Learn More
DWK Life Sciences Bouchons Wheaton™ pour flacons et bouteilles de sérum : Bouchon de lyophilisation 3-Leg
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Couleur:
Gris
Conditionnement:
1000 pièces
Description
Fermeture hermétique
- Les bouchons de type bride sont fixés avec des joints sertis d’aluminium
- Les bouchons à fente et à trois broches sont destinés aux applications de lyophilisation
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) interne | 2 cm |
| À utiliser avec (application) | Lyophilisation |
| À utiliser avec (équipement) | Compatible avec un diam. interne de 1.3 cm et un diam. externe de 2 cm d’ouverture de bouteilles et de flacons de sérum |
| Dureté | Duromètre 50 |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Gris |
| Matériau | Butyle |
| Type de produit | Bouchon de lyophilisation à 3 pattes |