Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Grilles de support en acier inoxydable
Pour ensemble de filtration sous vide. Les grilles de support en acier inoxydable Wheaton™ sont fabriquées en matériaux de haute qualité.
Marque:  DWK Life Sciences 419364
103.97 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11591315
  • 276.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 26-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Pour un ensemble de filtration sous vide.Les grilles de support en acier inoxydable Wheaton™ sont fabriquées en matériaux de la plus haute qualité.
  • Acier inoxydable
  • Pour une utilisation avec ensemble 47 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Ensemble de filtration sous vide de 47mm