Learn More
DWK Life Sciences Pelles en acier inox Wheaton™
Idéal pour l’échantillonnage des poudres, des boues, des sols et bien plus encore
Marque: DWK Life Sciences 885540
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Construction robuste en acier inox 302
- Longueur : 24cm (9,5 po)
- Profondeur de la pelle : 2,54cm (1 po)
Spécification
Pelle | |
Idéal pour l’échantillonnage des poudres, des boues, des sols et bien plus encore | |
24 cm |
Acier inoxydable | |
9,5 in |