Learn More
DWK Life Sciences Boîtes de coloration Wheaton™ 8-16 lames
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Nombre de lames:
8 individuelles ou 16 lames dos à dos
Conditionnement:
6 pièces
Description
- Boîte de type Hellendahl
- Comprend un couvercle en verre
- Peut accueillir 8 lames de de 3 x 1 po. (75 x 25 mm) lames ou, si nécessaire, 16 lames dos à dos
Spécification
Spécification
| Bouchon inclus | Oui |
| Matériau du bouchon | Verre |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| Type | Cuve de coloration de type Hellendahl |
| À utiliser avec (équipement) | Boîte de coloration ou chambre de développement CCM |
| Nombre de lames | 8 individuelles ou 16 lames dos à dos |
| Dimensions (L x l) | 7,6 x 2,5 cm (2,9 x 0,98 in) |
| Longueur (impériale) | 2,9 in |
| Longueur (métrique) | 7,6 cm |
| Largeur (impériale) | 0,98 po |
| Afficher plus |