Learn More
DWK Life Sciences Cuves Wheaton™ Columbia pour lamelles
Pour les applications de coloration, le nettoyage des lamelles, ainsi que leur revêtement avec des matériaux tels que la poly-lysine ou le silane. Les cuves Wheaton™ Columbia pour lamelles sont fabriquées en verre sodocalcique.
Marque: DWK Life Sciences W900180-6
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Des lamelles plus longues peuvent être utilisées si le bouchon est retiré
- Comprend un bouchon à vis 43-400 en polypropylène blanc avec un revêtement en polyéthylène revêtu de PTFE
- Peut contenir jusqu’à 4 lamelles, de 17 à 23 mm de large et jusqu’à 30 mm de long
Spécification
Blanc | |
Polypropylène | |
Rond | |
Cuve de coloration |
Fermeture incluse | |
À vis | |
Verre sodocalcique |