Learn More
DWK Life Sciences Cuves Wheaton™ Columbia pour lamelles
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Nombre de lames:
4
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Des lamelles plus longues peuvent être utilisées si le bouchon est retiré
- Comprend un bouchon à vis 43-400 en polypropylène blanc avec un revêtement en polyéthylène revêtu de PTFE
- Peut contenir jusqu’à 4 lamelles de 17 à 23 mm de large et jusqu’à 30 mm de long
Spécification
Spécification
| Couleur de bouchon | Blanc |
| Bouchon inclus | Fermeture incluse |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Type de bouchon | À vis |
| Forme du fond | Rond |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| Type | Cuve de coloration |
| Nombre de lames | 4 |