Learn More
DWK Life Sciences Bouchons à clipser Wheaton™
Code produit. p-76388 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Naturel
Vert
Taille du bouchon:
8 mm
12 mm
15 mm
Conditionnement:
1000 pièces
Code produit. 11591245
Marque: DWK Life Sciences 242810
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqués en polyéthylène
  • Style de bouchon : Bouchon à clipser
  • Matériau du joint: TFE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau (doublure) PTFE / silicone
Couleur Naturel
Matériau PEBD
Taille du bouchon 12 mm