Learn More
DWK Life Sciences Bouchons à clipser Wheaton™ pour flacons et flacons à sérum
Code produit. 13108720 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
3cm
Matériau:
Caoutchouc bromobutyle
Dureté:
Duromètre 50
Conditionnement:
1000 pièces
Code produit. 13108720
Marque: DWK Life Sciences W224100342
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour une étanchéité maximale des flacons avec finition en verre avec refoulement
  • En bromobutyle gris
Utilisation non recommandée avec les flacons dotés d’une finition à parois droites.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) interne 3cm
À utiliser avec (équipement) S’adaptent aux flacons à sérum à ouverture de 1.5 cm de dia. int. et 3 cm de dia. ext.
Dureté Duromètre 50
Autoclavable Autoclavable
Couleur Gris
Matériau Caoutchouc bromobutyle
Type de produit Bouchon à clipser