Learn More
DWK Life Sciences Flacons de sérum Wheaton™
Code produit. 10757944 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
2 ml
3 ml
5 ml
10.0 ml
10 ml
20 ml
Couleur:
Ambré
Transparent
Diamètre (métrique) externe:
15 mm
17 mm
22 mm
24 mm
30,5 mm
Conditionnement:
120 pièces
144 pièces
Code produit. 10757944
Marque: DWK Life Sciences 223693
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Disponible en flacons transparents ou ambrés
Le verre peut résister aux défis de réduction de la pression et de variations de température extrêmes. Protège contre les changements de pH et maintient la pureté du contenu.
  • Flacons transparents fabriqués en verre borosilicaté à faible taux d’extraction pour garantir une épaisseur de paroi uniforme
  • Les flacons ambrés fabriqués en verre borosilicaté sont conformes aux exigences USP de type 1 afin de protéger les échantillons photosensibles
  • Résistent à des variations de température extrêmes
  • Cols finis pour les joints sertis d’aluminium
  • Dispositif de recul du cou et du rayon de fond spécialement conçu pour les applications de lyophilisation
  • Conditionnés dans des modules conditionnés sous film plastique thermorétracté pour réduire la contamination par les particules
Lyophilisation, conditionnement et échantillonnage
Compliance
Le verre borosilicaté à faible taux d’extraction est conforme aux normes ASTM™ de type 1, classe A et USP de type 1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (impériale) interne 0,27 in
Diamètre (métrique) interne 7 mm
Couleur Ambré
Diamètre (métrique) externe 15 mm
Matériau Verre borosilicaté
Volume (métrique) 2 ml
À utiliser avec (application) Pour applications de lyophilisation, emballage, échantillonnage et cryodessiccation
Volume (impérial) 0,5 dr.
Autoclavable Autoclavable
Type de bouchon Bouchon à sertir
Hauteur (métrique) 32 mm
Certifications/Conformité USP type I, ASTM E 438, type I, classe A