Learn More
DWK Life Sciences Flacons de sérum Wheaton™
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
2 ml
3 ml
5 ml
10.0 ml
10 ml
20 ml
Couleur:
Ambré
Transparent
Diamètre (métrique) externe:
15 mm
17 mm
22 mm
24 mm
30,5 mm
Conditionnement:
120 pièces
144 pièces
Description
Disponible en flacons transparents ou ambrés
Le verre peut résister aux défis de réduction de la pression et de variations de température extrêmes. Protège contre les changements de pH et maintient la pureté du contenu.
- Flacons transparents fabriqués en verre borosilicaté à faible taux d’extraction pour garantir une épaisseur de paroi uniforme
- Les flacons ambrés fabriqués en verre borosilicaté sont conformes aux exigences USP de type 1 afin de protéger les échantillons photosensibles
- Résistent à des variations de température extrêmes
- Cols finis pour les joints sertis d’aluminium
- Dispositif de recul du cou et du rayon de fond spécialement conçu pour les applications de lyophilisation
- Conditionnés dans des modules conditionnés sous film plastique thermorétracté pour réduire la contamination par les particules
Lyophilisation, conditionnement et échantillonnage
Compliance
Le verre borosilicaté à faible taux d’extraction est conforme aux normes ASTM™ de type 1, classe A et USP de type 1
Spécification
Spécification
| Diamètre (impériale) interne | 0,27 in |
| Diamètre (métrique) interne | 7 mm |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 17 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Volume (métrique) | 3 ml |
| À utiliser avec (application) | Pour applications de lyophilisation, emballage, échantillonnage et cryodessiccation |
| Volume (impérial) | 0,8 dr. |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Type de bouchon | Bouchon à sertir |
| Afficher plus |