Learn More
DWK Life Sciences Bouteilles et flacons à sérum Wheaton™
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
30 ml
50 ml
60 ml
100 ml
125 ml
Couleur:
Ambré
Transparent
Description
Ces flacons présentent une paroi extrêmement solide et des tolérances thermique et chimique supérieures.
Idéal pour le stockage d’échantillons à long et à court terme et les récipients pour vaccins / médicaments injectables.
- Le verre borosilicaté transparent est conforme aux normes USP type 1
- Le verre borosilicaté ambré est conforme aux normes USP type 1
- Les modules conditionné sous film plastique thermorétracté réduisent le risque de casse
Compliance
Répond aux exigences de la classe A de la Pharmacopée américaine pour le verre de type I.
Spécification
Spécification
Capacité | 1,01 oz., 30 ml |
Capacité (métrique) | 30 ml |
Capacité (impériale) | 1,01 oz. |
Couleur | Transparent |
Diamètre (impériale) | 1,45 in |
Matériau | Verre borosilicaté |
Hauteur (métrique) | 63 mm |
Hauteur (impériale) | 2,48 in |
Diamètre (métrique) | 37 mm |
Documents
Scientific Resources
Catalogs
WHE026 Catalogue 2012 FINAL LOWRES
Taille: 14.8 MB
WHE026 Catalogue 2012 FINAL LOWRES
Taille: 14.8 MB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DWK Life Sciences Bouteilles et flacons à sérum Wheaton™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu