Learn More
DWK Life Sciences Bouchon en silicone Wheaton™ nº 8
Marque: DWK Life Sciences 419356
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
Conçu pour connecter les ensembles de porte-filtres sous vide de 47 mm Wheaton aux flacons de filtration en verre | |
1 | |
Bouchon à orifice unique |
8 | |
Silicone | |
8 |