Learn More
DWK Life Sciences Grands flacons de solution et de sérum à revêtement de sécurité Wheaton™ Code produit.: 12482571
DWK Life Sciences Grands flacons de solution et de sérum à revêtement de sécurité Wheaton™
Code produit. 12482571 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
18 927 mL
Click to view available options
Capacité (métrique):
18 927 mL
Code produit. 12482571
Marque: DWK Life Sciences 221029
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Revêtement en plastisol pour plus de sécurité.
  • Matériau : Verre borosilicaté
  • Non autoclavable
  • Forme : Rond
  • Accepte un bouchon en caoutchouc n°8
  • Résistant à la lumière
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 18 927 mL
Couleur Transparent
Diamètre (impériale) 11,57 in
Matériau Verre borosilicaté
Hauteur (métrique) 502 mm
Type de produit Flacon à sérum
Hauteur (impériale) 19,76 in
Matériau du bouchon Caoutchouc
Diamètre (métrique) 294 mm
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DWK Life Sciences Grands flacons de solution et de sérum à revêtement de sécurité Wheaton™ >