Learn More
DWK Life Sciences Flacon à scintillation liquide en verre Wheaton™ sans bouchon à vis
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Couleur:
Transparent
Conditionnement:
500 pièces
Description
Verre à faible teneur en potassium Wheaton 180
- Capacité : 20 ml
- Dimension du bouchon à vis : 22-400
Spécification
Spécification
| Diamètre (impériale) externe | 1,1 in |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 28 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Volume (métrique) | 20 ml |
| À utiliser avec (application) | Instruments pour comptage par scintillation, flacons à échantillons, transfert d’échantillons d’un laboratoire à un autre |
| Hauteur (impériale) | 2,4 in |
| Volume (impérial) | 0,67 oz. |
| Gamme de produits | Wheaton |
| Volume (métrique) total | 20 mL |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto