Learn More
DWK Life Sciences Tubes en C de culture avec bouchons Wheaton™
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
14 mL
27 mL
Longueur (métrique):
125 mm
150 mm
Diamètre (métrique):
16 mm
20 mm
Diamètre du filetage:
15-415
18-415
Conditionnement:
144 pièces
Description
- Autoclavable et réutilisable
- Conception à fond rond avec bouchon à vis
- Fabriqué en verre borosilicaté conforme aux exigences USP type I et ASTM E438, type I, classe B
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ASTM type I, classe A, USP type I |
| Couleur | Blanc |
| Capacité (métrique) | 14 mL |
| Longueur (métrique) | 125 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Jetable | Non |
| À utiliser avec | Pour les cultures inclinées ou avec agitateurs |
| Comprend | Bouchon |
| Matériau de revêtement | Caoutchouc butadiène-styrène |
| Diamètre du filetage | 15-415 |
| Afficher plus |