Learn More
DWK Life Sciences Flacons de stockage cryogénique Wheaton™ CryoELITE™
Le flacon CryoELITE avec jupe Loctagon offre une stabilité en position autostable et se verrouille dans le rack de CryoELITE Benchmate, ce qui facilite l’ouverture et la fermeture du flacon d’une seule main.
Marque: DWK Life Sciences W985916
156.17 EUR valable jusqu'au 2024-07-31
Utilisez le code promo "21640" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 1.36080kg
Description
Le flacon CryoELITE avec jupe Loctagon offre une stabilité en position autostable et se verrouille dans le rack de CryoELITE Benchmate, ce qui facilite l’ouverture et la fermeture du flacon d’une seule main.
La conception de fabrication unique du flacon CryoELITE crée une surface de contact plus importante entre le bouchon et le flacon pour un joint absolu. Le flacon autostable peut accueillir un insert avec fond de code à barres Data Matrix 2D en option (réf. fabriquant N° W985880) ; qui fournit un identifiant unique pour la traçabilité permanente. L’insert avec fond de code-barres, qui peut être acheté séparément, s’adapte facilement au fond du flacon. Le format de fond de flacon permet une visualisation des échantillons sans restriction et permet une numérisation automatisée du code-barres, en particulier lorsqu’il est utilisé avec la boîte de congélation Wheaton KeepIT-100™ (réf. fabriquant N° de série W651700). Les performances du joint à bouchon sont alors exceptionnelles, dépassant les normes DOT de 35 % en moyenne, ce qui rend le flacon CryoELITE idéal pour le transport d’échantillons cliniques. Les bouchons et flacons sont en polypropylène vierge à faible liaison cryogénique.
- En polypropylène vierge, adapté aux applications radiologiques, cryogénique
- Sept couleurs de bouchon différentes, bleu, rose, vert, jaune, rouge, blanc et naturel
- Flacons à filetage externe et interne
- La conception entraîne des performances de résistance à la pression bien supérieures aux normes gouvernementales
Spécification
Blanc | |
Transparent | |
PP | |
2 mL | |
Interne | |
Oui | |
Polypropylène | |
50 mm | |
DOT, IATA | |
Oui |
0.47 in | |
12 mm | |
Stérile | |
1,96 po | |
Autonome | |
Oui | |
Bouchon à vis | |
500/boîte | |
Flacon cryogénique |