Learn More
DWK Life Sciences Boîte pratique de flacons ambrés LVI 12 x 32 mm Wheaton™ avec bouchon à vis et étiquette
Flacon LVI™ avec insert à volume limité en verre de 300 μl scellé, fusionné avec le flacon afin de ne pas endommager l’aiguille. Fabriqué en verre borosilicaté de type I avec étiquette inscriptible en céramique blanche.
Marque:  DWK Life Sciences W225328-0301
Code produit. 12475021
  • 366.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 08-08-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Les inserts, flacons transparents et flacons ambrés sont convertis à partir de tubulure en verre borosilicaté USP de type I
  • L’insert est fusionné sur le flacon afin de ne pas endommager l’aiguille
  • Flacon en verre borosilicaté avec insert en verre à volume limité de 300 µl
  • Le procédé de fabrication contrôle précisément la profondeur et la position de l’insert par rapport au fond du flacon. Ceci permet une récupération plus homogène des échantillons de flacon en flacon et réduit la possibilité d’endommager l’aiguille de l’échantillonneur automatique.
  • L’insert a une légère torche en haut, fournissant une plus grande zone cible d’aiguille, ce qui empêche les dommages de l’aiguille
  • Disponible en transparent et ambré
  • Achetez des flacons et des bouchons séparément ou ensemble dans des boîtes pratiques
  • Conditionnés dans une boîte de 100
  • Zone d’écriture sur tous les flacons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Noir
12 mm
No
PTFE, silicone, PTFE
0,1 dr.
Bouchon à vis
Oui
Ambré
Verre borosilicaté
0,3 mL
À vis
Polypropylène
32 mm