missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Flacons E-Z à grande ouverture Wheaton™ de 12 x 32 mm avec bouchons à clipser de 11 mm

Marque:  DWK Life Sciences 242772-06

Code produit. 12458872

  • 1250.00€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 26-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

Naturel
À sertir
11 mm
Polyéthylène
1000/boîte
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis