Learn More
DWK Life Sciences Flacons à col étroit et à revêtement de sécurité ambrés Wheaton™ avec cône en PE, bouchon phénolique noir et revêtement en PEBD
Code produit. 12402571 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (impériale):
16 oz.
Créez un environnement de travail sûr avec les flacons à revêtement de sécurité Wheaton. Si un flacon est accidentellement cassé, le revêtement en plastisol à base de PVC situé sur l’extérieur du flacon retient le contenu suffisamment longtemps, pour une élimination adéquate.
  • Idéal pour les applications de laboratoire ou de terrain, le revêtement antidérapant des flacons permet une plus grande facilité et stabilité lors de la manipulation de produits humides ou secs
  • Les flacons sont fabriqués en verre sodocalcique conforme aux exigences USP de type III.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 500 mL
Capacité (impériale) 16 oz.
Revêtement Plastisol
Couleur Ambré
Diamètre (impériale) 2,9 in
Matériau Verre sodocalcique
Couleur de bouchon Noir
Certifications/Conformité USP type III
Closure Included Oui
Hauteur (métrique) 170 mm
Type de produit Flacon gainé
Hauteur (impériale) 6,7 in
Joint de fermeture Cône en PE / PEBD
Matériau du bouchon Phénolique
Taille du bouchon 28-400 mm
Diamètre (métrique) 76 mm
Type de bouchon Bouchon à vis