Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Round Translucent LDPE Bottles
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
7 mL
15 ml
30 mL
Finition de col:
15-415
20-410
Description
Le col étroit est idéal pour les liquides.
- Excellents pour les tampons doux et forts, bonne résistance chimique
- Bouchon à vis en PP blanc pré-fixé avec revêtement en PE expansé
Spécification
Spécification
Capacité | 0,24 oz, 7 ml |
Capacité (métrique) | 7 mL |
Capacité (impériale) | 0,24 oz. |
Couleur | Translucide |
Diamètre (impériale) | 0,74 in |
Matériau | PEBD |
Couleur de bouchon | Blanc |
Finition de col | 15-415 |
Certifications/Conformité | ISO 9001 |
Closure Included | Oui |