Learn More
DWK Life Sciences Bouchons à vis phénolique Redi-Cap™ pour récipients Redi-Pak™ Wheaton™
Code produit. 11728839 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Finition de col:
15-425
20-400
22-400
24-400
28-400
33-400
Le revêtement de cône unique offre un très bon maintien du couple et d’excellentes caractéristiques d’étanchéité
  • Le liner Poly-Seal est fabriqué à partir de PEBD
  • Phénolique
  • Bouchon à vis
  • Couleur : noir
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Noir
Matériau Phénolique
Nbre par carton 144/boîte
Finition de col 15-425
Certifications/Conformité ISO 9001
À utiliser avec (équipement) Récipient Redi-pak™
Joint de fermeture Poly-scellement