Learn More
DWK Life Sciences Ampoules transparentes prélimée Gold-Band™ Wheaton™
Prélimée : inutile d’éliminer les dépôts
67.50€ - 415.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté |
---|---|
Type de produit | Ampoule autocassable |
Couleur | Transparent |
Certifications/Conformité | USP type 1, ASTM type I, classe A |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (impériale) externe | Hauteur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (impériale) externe | Hauteur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11744129
|
DWK Life Sciences
176772 |
1mL | 0,41 in | 2,63 in |
67.50€
144 pièces |
Expédition estimée: 29-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11340900
|
DWK Life Sciences
176779 |
5mL | 0,64 in | 3,3 in |
105.00€
144 pièces |
Expédition estimée: 02-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10278241
|
DWK Life Sciences
176780 |
10 ml | 0,74 in | 4,21 in |
415.00€
144 pièces |
Expédition estimée: 23-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11754129
|
DWK Life Sciences
176782 |
20mL | 0,88 in | 5,11 in |
193.00€
144 pièces |
Expédition estimée: 24-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10691074
|
DWK Life Sciences
176776 |
2mL | 0,47 in | 2,95 in |
172.00€
144 pièces |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Prélimée pour éliminer la nécessité de dépôt
- Verre borosilicaté à faible taux d’extraction
- La fonction Gold-Band indique le prélimage
- Les tiges peuvent être scellées par traction ou par pointe
Compliance
Conformité aux normes USP type 1 et ASTM™ type I, classe A
Spécification
Verre borosilicaté | |
Ampoule autocassable | |
Transparent | |
USP type 1, ASTM type I, classe A |