Learn More
DWK Life Sciences™ Ampoules standards transparentes prélimées Wheaton™
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
7mL
20mL
Conditionnement:
25 pièces
Description
Une bande d’or sur la tige indique que l’ampoule est prélimée pour faciliter le prélèvement.
- Fabriquée en verre borosilicaté USP de type I transparent et ambré à faible taux d’extraction
- Méthodes de stérilisation : autoclave, chaleur sèche et EtO
- Empêche tout risque de contamination croisée
Normes relatives à l’emballage, normes en matière d’environnement et de diagnostic, lyophilisation et stockage cryogénique
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 7mL |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Type de produit | Ampoule autocassable |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 1,7cm |
| Diamètre (impériale) externe | 0,66 in |
| Hauteur (métrique) | 9,5cm |
| Hauteur (impériale) | 3,74 in |
| Certifications/Conformité | ASTM E438, type I, classe A |