Learn More
DWK Life Sciences Broyeurs Potter-Elvehjem pour tissus Wheaton™ avec pilon radial dentelé
Le pilon en PTFE dentelé disperse l’homogénat dans le mortier cylindrique plus efficacement
Marque:  DWK Life Sciences 357979
Code produit. 12411461
  • 349.00€ / 2 pièces
Expédition estimée: 11-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les broyeurs sont fabriqués avec précision avec des pièces complètement interchangeables, ce qui facilite le remplacement des pièces.
  • Mortier en verre borosilicaté à faible taux d’extraction
  • Pilon radial dentelé en PTFE
  • Pièces interchangeables
  • Autoclavables
Informations sur la commande
L’espace de broyage dans la chambre de broyage est de 0,004 po à 0,006 po (0,1 à 0,15 mm). Les dents ont une profondeur allant de 0,020 à 0,025 po. Le diamètre de la tige en acier inox est de 0,25 po (6,3 mm).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
0,62 in
0,33 oz.
Verre borosilicaté, PTFE
8,62 in
2,91 in
0,33 oz., 10 ml
16mm
10 ml
Broyeur pour tissus
219mm
74 mm