Learn More
DWK Life Sciences Bague anti-goutte en PP Wheaton™ pour flacons gradués Lab 45
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Taille du bouchon:
45 mm
Conditionnement:
12 pièces
Spécification
Spécification
| Couleur | Naturel |
| Matériau | PP |
| Finition de col | 45mm |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Type de produit | Bague anti-goutte |
| À utiliser avec (équipement) | Pour flacon gradué Lab 45 |
| Taille du bouchon | 45 mm |