Learn More
DWK Life Sciences Flacons compte-gouttes Wheaton™ en PP - violet
Code produit. 12446141 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Finition de col:
13-425
15-415
20-410
8-425
Nbre par carton:
100/boîte
1 000/boîte.
Bouchon à vis en PP adapté aux applications radiologiques
  • Conditionnés en boîte de 100 ou 1000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Violet
Matériau PP
Nbre par carton 1 000/boîte.
Finition de col 20-410
Certifications/Conformité ISO 9001
Type de produit Bouchon en PP
À utiliser avec (équipement) Flacon compte-gouttes en plastique