Learn More
DWK Life Sciences Flacons compte-gouttes Wheaton™ en PP - gris
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Finition de col:
13-425
15-425
20-410
8-425
Nbre par carton:
100/boîte
1000/boîte
1000/carton
Description
- Conditionnés en boîte de 100 ou 1000
Spécification
Spécification
Couleur | Gris |
Matériau | en PP |
Nbre par carton | 1000/carton |
Finition de col | 13-425 |
Certifications/Conformité | ISO 9001 |
Type de produit | Bouchon en PP |
À utiliser avec (équipement) | Flacon compte-gouttes en plastique |