Learn More
DWK Life Sciences Bouchons en PP Wheaton™ pour flacons gradués Lab 45
Code produit. 12458742 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Rouge
Comprend:
Bague d’étanchéité intérieure en forme de cale
Bouchon sans bague d’étanchéité intérieure
Joint en PTFE / silicone
Bouchons de rechange pour flacons de culture Lab 45
  • Bouchon à vis de 45 mm
  • PP
  • Autoclavables
  • Sans joint
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Rouge
Comprend Bague d’étanchéité intérieure en forme de cale
Matériau PP
Nbre par carton 12/boîte.
Certifications/Conformité ISO 9001
Autoclavable Autoclavable
À utiliser avec (équipement) Flacon gradué Lab 45