Learn More
DWK Life Sciences Flacons de culture non gradués en plastique Wheaton™
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
Conditionnement:
48 pièces
Description
Idéal pour le mélange et le stockage de milieux de culture ou pour une utilisation avec de l’eau distillée, des étalons analytiques et des réactifs lorsqu’ils sont équipés d’un bouchon à vis revêtu de PE.
- Grande ouverture, bec spécial et épaulements inclinés pour faciliter le versement et le nettoyage
- Avec bouchons revêtus de PE
- Fournis avec des bouchons pré-fixés et conditionnés sous film thermorétractable dans des plateaux pratiques
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 125 ml |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (impériale) | 2,08 in |
| À utiliser avec (application) | Pour l’eau distillée, étalons analytiques et réactifs lorsqu’ils sont équipés d’un bouchon à vis revêtu de PE |
| Matériau | PET |
| Quantité | 24/boîte |
| Stérilité | Stérile |
| Finition de col | 33-430 |
| Graduated | Non |
| Forme | Carré |
| Afficher plus |