Learn More
DWK Life Sciences Contrôleur de pipettes WheatonPIPET-PAL™
Conçu pour être confortable durant les pipetages prolongés
Marque: DWK Life Sciences W155091
Code nomenclature Nacres: NB.05
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Léger et bien équilibré
- Pompe silencieuse et robuste assurant une vitesse de pipetage élevée
- Le contrôle précis du pipetage par le doigt permet une distribution précise, goutte à goutte.
- Permet à la fois le dosage fin et la distribution gravimétrique
- Conçu pour être utilisé avec toutes les pipettes sérologiques situées dans la plage de volume 1-100 ml
- Prévient la contamination grâce à un filtre stérile remplaçable, batterie lithium-polymère pour une durée de fonctionnement prolongée
- Support pour pipettes autoclavable assurant propreté et sécurité
- Fourni avec une alimentation universelle pour une utilisation dans le monde entier
Spécification
Li-polymère | |
1 à 100 ml | |
0,42 lb |
Autoclavable | |
Pipetage sérologique | |
195 g |